Documenti fondamentali
GF86869197
Magnesium
rod, 3.2 mm diameter, length 500 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MG007915
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-691-97
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
500 mm
Diametro
3.2 mm
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF86869197-10EA4061821029515
GF86869197-5EA4061821029553
GF86869197-1EA4061821029522
GF86869197-20EA4061821029539
GF86869197-2EA4061821029546