GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153025
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 866-481-03
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF86648103-1EA | 4061825444932 |
GF86648103-2EA | 4061829967864 |
GF86648103-5EA | 4061831019612 |