GF14020131
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 195 x 200mm, 0.35mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153035
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 140-201-31
Misura × spessore
195 x 200 mm × 0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)