Documenti fondamentali
GF85073755
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 100 mm, wall thickness 0.05 mm
Sinonimo/i:
IM307200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 850-737-55
Lunghezza
100 mm
Spessore delle pareti
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF85073755-10EA4061825029481
GF85073755-2EA4061825029511
GF85073755-1EA4061825029498
GF85073755-20EA4061825029504
GF85073755-5EA4061825029528