Key Documents
GF84104153
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607975
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 841-041-53
Lunghezza
100 mm
Diametro
10.0 mm