Documenti fondamentali
GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 836-190-63
Lunghezza
10 m
Diametro
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)