Key Documents
GF30882551
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 50 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 308-825-51
Lunghezza
50 m
Diametro
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)