GF83254181
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE205111
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 832-541-81
L × diam.
100 m × 0.025 mm