GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CU516010
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 800-131-14
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)