Key Documents
GF01638828
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CU516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 016-388-28
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)