GF78873070
Iron/Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), Fe60%/Ti40%, weight 20 g, condition alloy pre-cursor
Sinonimo/i:
FE156010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 788-730-70
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3