Key Documents
GF75231558
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Sinonimo/i:
AL607975
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-315-58
Lunghezza
500 mm
Diametro
10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)