Key Documents
GF75211837
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
CU226020
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-118-37
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
53 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)