Documenti fondamentali
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Sinonimo/i:
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Formula condensata:
Sn5Cu84
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31152304
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
spherical powder
Composizione
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.