Documenti fondamentali
GF75041760
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-417-60
Misura × spessore
10 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)