GF74075496
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 3.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 740-754-96
L × diam.
1000 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)