GF74013735
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI020202
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 740-137-35
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)