Key Documents
GF72762093
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 1 m, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 727-620-93
Lunghezza
1 m
Diametro
0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)