GF33106373
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, L 2 m, polymer thickness 0.012mm
Sinonimo/i:
ES361620
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 331-063-73
Lunghezza
2 m
Spessore
0.047 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)