GF72337305
Polyethersulfone
(PES), sheet, thickness 25.4 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU303450
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 723-373-05
Misura
150 × 150 mm
Spessore
25.4 mm
Colore
clear amber
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)