Key Documents
GF71895785
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, grade kapton mt
Sinonimo/i:
IM301210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 718-957-85
Lunghezza
2 m
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)