GF68960155
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI317925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 689-601-55
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm
Colore
clear amber
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68960155-1EA | 4061825088426 |