Key Documents
GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 674-841-55
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)