GF66755560
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 500 mm, temper soft
Sinonimo/i:
AL077940
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 667-555-60
Lunghezza
500 mm
Diametro
3.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)