GF65197435
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition medium viscosity
Sinonimo/i:
EK306302
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-974-35
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)