GF63565599
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.2m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
W 040250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 635-655-99
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)