Key Documents
GF62680822
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 1 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinonimo/i:
SI675920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 626-808-22
Lunghezza
1 m
Diametro
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)