Documenti fondamentali
GF61352254
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 45micron max. particle size, spherical powder, 200g
Sinonimo/i:
TI016021
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 613-522-54
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)