GF61136041
Gold/Germanium eutectic
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
AU040260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 611-360-41
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)