Documenti fondamentali
GF59921949
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 200g, 45micron max. particle size
Sinonimo/i:
NI036010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-219-49
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)