Documenti fondamentali
GF59784575
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
SE006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141910
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
gray
Saggio
99.95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 597-845-75
Resistività
1.2 μΩ-cm, 0°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
250 (micron)
P. ebollizione
684.9 °C (lit.)
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)