GF59778152
Erbium
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Erbium, ER000280
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 597-781-52
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50x50 mm × 0.175 mm
P. ebollizione
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)