GF57343204
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SM006100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 573-432-04
Resistività
91.4 μΩ-cm, 0°C
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. eboll.
1794 °C (lit.)
Punto di fusione
1074 °C (lit.)
Densità
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sm]
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)