GF98883848
Samarium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Samarium, SM007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-838-48
Resistività
91.4 μΩ-cm, 0°C
P. ebollizione
1794 °C (lit.)
Punto di fusione
1074 °C (lit.)
Densità
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sm]
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)