Key Documents
GF52867154
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 1000g
Sinonimo/i:
FE226010
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 528-671-54
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)