GF52848131
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 1000 × 1000 mm, ohms/square 700
Sinonimo/i:
ES301910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 528-481-31
Misura
1000 × 1000 mm
Spessore
0.036 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)