Documenti fondamentali
GF36514458
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES301460
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 365-144-58
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)