Documenti fondamentali
GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FA140350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 527-133-56
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)