Documenti fondamentali
GF87616851
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
FE246020
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 876-168-51
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)