Key Documents
GF50824638
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 120 x 120mm, 0.3mm thickness
Sinonimo/i:
IN130300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-246-38
Misura × spessore
120 mm × 120 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)