GF48254193
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 60 x 60mm, 0.3mm thickness
Sinonimo/i:
IN130300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 482-541-93
Misura × spessore
60 mm × 60 mm × 0.3 mm