Documenti fondamentali
GF50801734
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.0125 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT025095
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-017-34
Lunghezza
1 m
Diametro
0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)