Documenti fondamentali
GF36202193
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT025141
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 362-021-93
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)