GF50699425
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.3 mm, size 100 × 100 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ME303018
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 506-994-25
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.3 mm
Colore
clear clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50699425-1EA | 4061825003924 |
GF50699425-5EA | 4061825003955 |
GF50699425-10EA | 4061825003917 |
GF50699425-20EA | 4061825003931 |
GF50699425-2EA | 4061825003948 |