GF48014726
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 0.5m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AL010240
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 480-147-26
Misura × spessore
0.5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)