GF47303704
Tin
foil, 10m coil, thickness 0.007mm, 97.4%
Sinonimo/i:
Tin, SN000201
About This Item
Saggio
97.4%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 473-037-04
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
10 m × 0.007 mm
P. eboll.
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | GF60190163 | GF99993098 | GF35734888 |
---|---|---|---|
97.4% | ≥97.4% | ≥97.4% | 97.4% |
Goodfellow 473-037-04 | Goodfellow 601-901-63 | Goodfellow 999-930-98 | Goodfellow 357-348-88 |
2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) |
7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) |
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)