Documenti fondamentali
GF38412761
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 2000 m, number of filaments 86
Sinonimo/i:
PP305747
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-127-61
Lunghezza
2000 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)