GF38001585
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047750
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 380-015-85
L × spess. parete
1000 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
9.0 mm × 8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38001585-1EA | 4061825447469 |
GF38001585-2EA | 4061829972295 |