Key Documents
GF37810559
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinonimo/i:
FE205811
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
2 micron polyesterimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 378-105-59
Lunghezza
20 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.002 mm