Key Documents
GF11606284
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 300 × 300 mm, cell size 6.35 mm
Sinonimo/i:
AB112800
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 116-062-84
Dimensioni celle
6.35 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)